missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tygon 2475 Plasticizer Free Thermoplastic Tubing
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1-3/8 in.
1/2 in.
1/4 in.
1 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
7/16 in.
7/8 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
Low gas permeation. Smooth inner surface inhibits particle entrapment. Free from added plasticizers or oils. Meets USP Class VI criteria. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Material | Tygon 2475 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/8 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Sterilisationsmethode | Yes |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur