Learn More
Uvex™ 248 Damenhose aus Baumwolle mit elastischem Bund
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
36
38
46
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Damenhose aus 100 % Baumwolle, geeignet für die industrielle Wäsche
- Eine Seitentasche mit verdecktem Druckknopf
- Elastischer Bund
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 38 |
| Geschlecht | Frauen |
| Produkttyp | General Purpose Pants |
| Material | Baumwolle |
| Farbe | Weiß |
| Knöchelform | Straight |
| Saumtyp | Taped |
| Anzahl Taschen | 1 |
| Taillenform | Elastisch |