Learn More
24R-Calcipotriol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411499
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16411499 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16411499 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15266
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 24R-Calcipotriol(PRI 2202) is an impurity of Calcipotriol; Calcipotriol (MC 903; Calcipotriene) is a ligand of VDR-like receptors.
24R-Calcipotriol(PRI 2202) is an impurity of Calcipotriol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 24R-Calcipotriol
CAS 112827-99-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H40O3
Menge 1 mg
Synonym PRI 2202 Impurity D of Calcipotriol
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.37 mM)
SMILES O[C@H]1C[C@H](O)C(/C(C1)=C\C=C2[C@]3([H])CC[C@H]([C@H](C)/C=C/[C@@H](C4CC4)O)[C@@]3(C)CCC\2)=C
Molekulargewicht (g/mol) 412.6
Formelmasse 412.6
Güte Research
Physikalische Form Solid