Learn More
Applied Biosystems™ 25 bp-DNA-Leiter
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
- Die 25 bp-DNA-Leiter ist für die Größenbestimmung doppelsträngiger DNA im Bereich von 25 bis 2.500 bp ausgelegt. Sie besteht aus 13 einzelnen, Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten und hat Referenzbänder bei 2.000, 150 und 25 bp für eine einfache Ausrichtung.
- Die 25 bp-DNA-Leiter ist ideal für die Trennung von 1-4 %-igen Agarose-Gelen.
- Scharfe, klare Banden: durch Chromatographie gereinigte Fragmente für einheitliche und zuverlässige Ergebnisse
- Entwickelt mit Blick auf die Applied Biosystems Mikroarrays: Banden wurden für die Verwendung mit mehreren Applied Biosystems Mikroarray-Plattformen wie CytoScan, Axiom und OncoScan-Plattformen entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 1 x 0,5 ml 25 bp-DNA-Leiter, bei -20 °C lagern • 1 x 0,5 ml 6x Orange DNA-Ladefarbstoff, bei -20 °C lagern |
| Konzentration | 6X |
| Geltyp | Agarose |
| Produkttyp | DNA-Leiter |
| Sofort einsatzbereit | Nein |
| Größenbereich | 25 bis 2500 bp |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gele, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96, TBE-Gele, TBE-Harnstoff-Gele |
| Menge | 50 μg |
| Versandbedingung | Trockeneis |