Learn More
Hamilton™ 25 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. 17824392
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Lock
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17824392
Marke: Hamilton™ CAL80230
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 25 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material PTFE
Kanülen-Gauge 22s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,029 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0059 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.729 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gas Tight Syringe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1702 N
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 25 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Zementiert