Learn More
Hamilton™ 25 μL 700 Series Microliter Syringe
Artikelnummer. p-200000262
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Spitze
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17854312 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Spitze 1 Stück
17864312 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementiert 1 Stück
17804202 - - - -
17884192 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 1 Stück
17884302 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 17854312
Marke: Hamilton™ CAL80465
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 25 μL.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilicate Glass
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,029 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.729 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle No Needle Included
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 702 LT SYR
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 25 μl
Länge (metrisch) Kanüle No Needle Included
Art der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Anschlusstyp Luer-Spitze