Learn More
Hamilton™ 25 ml gasdichte Spritze der Serie 1000
Artikelnummer. 17824332
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp:
Luer-Lock
Luer-Lock-Stecker
Probensperre
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp Packungsgröße
17824332 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre 1 Stück
17814212 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock-Stecker 1 Stück
17814332 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17824332 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL85021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 €
    601.50 € / 1 Stück
    Sparen 63.50 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Spritzen der Serie 1000 bieten eine gasdichte Lösung für mittlere Volumina.
  • Diese Spritzenserie zeichnet sich durch eine Vielzahl von Anschluss- und Nadeloptionen aus und bietet somit außergewöhnliche Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit.
  • Dosiert Volumina bis zu 25 ml.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,907 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0161 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,07 in.
Innendurchmesser (metrisch) 23.0 mm
Außendurchmesser (metrisch) 27.1 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1025 SL Spritze
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Volumen (metrisch) 25 mL
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Probensperre
Replacement Needle 1