Learn More
Hirschmann™ 25 ml-Schellbach-Büretten der Klasse AS
Artikelnummer. 12730138
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12730138 25 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12730138 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 3140370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00 €
    204.00 € / 2 Stück
    Sparen 28.00 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit.
  • Klasse AS
  • Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Chemikalien und plötzlichen Temperaturwechsel
  • Gerader Absperrhahn aus Glas mit Küken aus PTFE
  • Kalibriert für EX
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Blaue Graduierungsmarkierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Hauptringgraduierung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) Ca. 500 mm
Material Glas
Graduierungen Schritte von 0.05 ml
Enthält Schellbachstreifen
Umfang Blau
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz 0.03 ml
Typ Schellbach Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385