Learn More
Abnova™ 25 mM MgCl2
Artikelnummer. 16092565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,8 mL
5 x 1,8 ml
Packungsgröße:
1.80 Milliliter
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16092565 5 x 1,8 ml 5 Stück
16082565 1,8 mL 1.80 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16092565 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0023.5x1.8mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
25 mmol MgCl2 kann zur Optimierung der Konzentration von Magnesiumionen in der PCR-Reaktion verwendet werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Menge 5 x 1,8 ml