Learn More
Abnova™ 25 mM MgCl2
Artikelnummer. p-7193016
Click to view available options
Menge:
1,8 mL
5 x 1,8 ml
Packungsgröße:
1.80 Milliliter
5 Stück
Artikelnummer. 16082565
Marke: Abnova™ D0023.1.8mL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
25 mmol MgCl2 kann zur Optimierung der Konzentration von Magnesiumionen in der PCR-Reaktion verwendet werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Menge 1,8 mL