Learn More
Invitrogen™ 25-OH-Vitamin D3 Monoclonal Antibody (1F3)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17958672
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μg
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17958672 200 μg 200 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 17958672
Marke: Invitrogen™ MA549747
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Antibody tested in indirect ELISA.
25-OH Vitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced by the liver by hydroxylation of vitamin D3 and is used to measure vitamin D status and detect itamin D deficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen 25-OH-Vitamin D3
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Lateral Flow, SDS-Page
Klassifikation Monoclonal
Klon 1F3
Konzentration 4.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen-Alias 25-hydroxy vitamin D; 25-hydroxyvitamin D; 25-OH Vitamin D
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Conjugate of 25-OH-VD3 hapten and KLH.
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 200 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Chemical
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.