Learn More
1-Butanol-d, TRC
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Butanol-d |
| CAS | 4712-38-3 |
| Summenformel | C4 D H9 O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-Butanol-d (9CI), Butyl alcohol-d (6CI, 7CI, 8CI), 1-Deuteriooxybutane, Butanol-O-d, n-Butanol-O-d, 1-Butanol-O-D, n-Butyl alcohol-OD |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D |
| SMILES | [2H]OCCCC |
| IUPAC-Name | 1-deuteriooxybutane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 75.128 |
| Formelmasse | 75.079 |