missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butanol, TRC
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butanol |
| CAS | 21020-18-8 |
| Summenformel | C6H13BrO |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13BrO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(Br)CO |
| IUPAC-Name | 2-bromo-3,3-dimethylbutan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.07 |
| Formelmasse | 180.015 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur