Learn More
Alkynyl Myristic Acid (>90%), TRC
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alkynyl Myristic Acid |
| CAS | 82909-47-5 |
| Summenformel | C14 H24 O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 13-Tetradecynoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h1H,3-13H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCCCCC#C |
| IUPAC-Name | tetradec-13-ynoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 224.339 |
| Formelmasse | 224.178 |