Learn More
Fmoc-a-methyl-L-phenylalanine, TRC
Artikelnummer. 30403165
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 30403165
Marke: Toronto Research Chemicals TRCF603535250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fmoc-alpha-methyl-L-phenylalanine
CAS 135944-05-7
Summenformel C25H23NO4
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H23NO4/c1-25(23(27)28,15-17-9-3-2-4-10-17)26-24(29)30-16-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h2-14,22H,15-16H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t25-/m0/s1
SMILES C[C@@](Cc1ccccc1)(NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 401.45
Formelmasse 401.1627