missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Valeric Acid-d9, TRC
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Valeric Acid-d9 |
| CAS | 115871-50-6 |
| Summenformel | C5 D9 H O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-Butanecarboxylic Acid-d9, NSC 406833-d9, Propylacetic Acid-d9, n-Pentanoic Acid-d9, n-Valeric Acid-d9, Pentanoic-d9 acid (9CI), Pentanoic acid-d9, Valeric-d9 acid, Pentanoic-D9 acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.19 |
| Formelmasse | 111.1246 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur