Learn More
m-Xylene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) |
| CAS | 108-38-3 |
| Summenformel | C8 H10 |
| Menge | 250 mL |
| Synonym | Benzene','1,3-dimethyl-, m-Xylene (8CI), 1,3-Dimethylbenzene, 1,3-Xylene, 3-Methyltoluene, NSC 61769, m-Dimethylbenzene, m-Methyltoluene, m-xylol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1 |
| IUPAC-Name | 1,3-xylene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.16 |
| Formelmasse | 106.0783 |