Learn More
Chem-Lab 25LT Hydrochloric acid 2 mol/l (72.922 g HCl / l
Marke:  Chem-Lab CL05.0314.9025
25LT Hydrochloric acid 2 mol/l (72.922 g HCl / lH2O = 2 N (±0.004/20°C)), std sol
Artikelnummer. 11973133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 €
    201.58 € / 25 Liter
    Sparen 27.42 €
    11% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 2 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid