Learn More
Chem-Lab 25LT Sodium hydroxide 1 mol/l (40 g NaOH / l H2O= 1 N (±0.002/20°C)), std sol volumetric analysis
Marke:  Chem-Lab CL05.1420.9025
25LT Sodium hydroxide 1 mol/l (40 g NaOH / l H2O= 1 N (±0.002/20°C)), std sol volumetric analysis
Artikelnummer. 11933233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00 €
    237.57 € / 25 Liter
    Sparen 79.43 €
    25% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Natronlauge 1 mol/l
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, pellets a.r.