missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium-d6 Inner Salt, TRC

Artikelnummer. 30453857
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30453857 25 mg 25 Milligramm
30457267 10 mg 10 Milligramm
30450258 5 mg 5 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30453857

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT79674225MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium-d6 Inner Salt
Summenformel C19 D6 H17 N O3 S
Menge 25 mg
Synonym 1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium Inner Salt-d6, 1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium Hydroxide Inner Salt-d6, 4-(1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate-d6
InChI-Formel InChI=1S/C19H23NO3S/c1-14-19(2,3)18-16-9-5-4-8-15(16)10-11-17(18)20(14)12-6-7-13-24(21,22)23/h4-5,8-11H,6-7,12-13H2,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1(C(=[N+](CCCCS(=O)(=O)[O-])c2ccc3ccccc3c12)C)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 4-[2-methyl-1,1-bis(trideuteriomethyl)benzo[e]indol-3-ium-3-yl]butane-1-sulfonate
Molekulargewicht (g/mol) 351.493
Formelmasse 351.178
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.