Learn More
17Alpha-Vinyltestosterone Acryl Ester, TRC
Artikelnummer. 30453812
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 30453812
Marke: Toronto Research Chemicals TRCV52000325MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 17alpha-Vinyltestosterone Acryl Ester
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 17alpha-Vinyltestosterone Acryl Ester
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C24H32O3
Synonym (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-Dimethyl-3-oxo-17-vinyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acrylate
InChI-Formel InChI=1S/C24H32O3/c1-5-21(26)27-24(6-2)14-11-20-18-8-7-16-15-17(25)9-12-22(16,3)19(18)10-13-23(20,24)4/h5-6,15,18-20H,1-2,7-14H2,3-4H3/t18-,19+,20+,22+,23+,24+/m1/s1
Lösungstyp Neat
SMILES O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@](C)([C@@](C=C)(OC(C=C)=O)CC4)[C@]34[H])=C1
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3-oxo-17-vinyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acrylate
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 368.51
Menge 25 mg
Formelmasse 368.24