Learn More
Clopidogrel Alcohol, Mikromol™
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Beschreibung
Clopidogrel Alcohol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clopidogrel Alcohol |
| CAS | 1227294-01-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Clopidogrel Alcohol |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H16 Cl N O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Clopidogrel Alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H16ClNOS/c16-13-4-2-1-3-12(13)14(10-18)17-7-5-15-11(9-17)6-8-19-15/h1-4,6,8,14,18H,5,7,9-10H2/t14-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)ethanol |
| Mehr anzeigen |