Learn More
Nimesulide EP Impurity A, Mikromol™
Artikelnummer. 30050231
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 30050231
Marke: Mikromol MM0378.010025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nimesulide EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2,4-Dinitro-6-phenoxyphenyl)methanesulphonamide
CAS 51765-56-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(2,4-Dinitro-6-phenoxyphenyl)methanesulphonamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H11 N3 O7 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym N-(2,4-Dinitro-6-phenoxyphenyl)methanesulphonamide, Nimesulide Imp. A (EP), Nimesulide Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C13H11N3O7S/c1-24(21,22)14-13-11(16(19)20)7-9(15(17)18)8-12(13)23-10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1c(Oc2ccccc2)cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name N-(2,4-dinitro-6-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Molekulargewicht (g/mol) 353.31
Menge 25 mg
Formelmasse 353.0318 g/mol