missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-t-Butyl N-Deactyl Linezolid, TRC
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| CAS | 1215006-08-8 |
| Summenformel | C18 H26 F N3 O3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone, (-)-(S)-5-[(tert-Butylamino)methyl]-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H26FN3O3/c1-18(2,3)20-11-14-12-22(17(23)25-14)13-4-5-16(15(19)10-13)21-6-8-24-9-7-21/h4-5,10,14,20H,6-9,11-12H2,1-3H3/t14-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| IUPAC-Name | (5S)-5-[(tert-butylamino)methyl]-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 351.42 |
| Formelmasse | 351.1958 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur