missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resiquimod, MedChemExpress

Artikelnummer. 16423386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16423386 25 mg 25 Milligramm
16431987 50 mg -
16425838 10 mg -
16426306 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16423386 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13740

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.

Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Resiquimod
CAS 144875-48-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H22N4O2
Menge 25 mg
Synonym R848 S28463
Löslichkeitsinformationen DMF : 50 mg/mL (159.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (95.43 mM) ∣Methanol : 25 mg/mL (79.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)CN1C(COCC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N
Molekulargewicht (g/mol) 314.38
Formelmasse 314.38
Reinheit (%) 99.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.