missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitamin B1 O-Succinic Acid-N-Hydroxy Succinimide Tetrafluoroborate, TRC

Artikelnummer. 30455374
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30455374

Marke: Toronto Research Chemicals TRCV67562025MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vitamin B1 O-Succinic Acid-N-Hydroxy Succinimide Tetrafluoroborate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Vitamin B1 O-Succinic Acid-N-Hydroxy Succinimide Tetrafluoroborate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20 H24 N5 O6 S . B F4
InChI-Formel InChI=1S/C20H24N5O6S.BF4/c1-12-15(32-11-24(12)10-14-9-22-13(2)23-20(14)21)7-8-30-18(28)5-6-19(29)31-25-16(26)3-4-17(25)27;2-1(3,4)5/h9,11H,3-8,10H2,1-2H3,(H2,21,22,23);/q+1;-1
Lösungstyp Neat
SMILES [F-][B+3]([F-])([F-])[F-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOC(=O)CCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)c2C)c(N)n1
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 549.3
Menge 25 mg
Formelmasse 549.1476
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt