Learn More
Roland Vetter Laborbedarf™ 25 mm-Beschriftungsband
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperatur -20 bis +121 °C.
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Markierung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Format | Rolle |
| Produkttyp | Beschriftungsband |
| Größe (metrisch) | 25 mm |