Learn More
Hamilton™ 25s Gauge, Große RN-Hub-Nadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Packung
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Datenblatt
- Gauge – 25s Gauge
- Spitzentyp – 5 oder AS
- Nadellänge – Individuelle Nadellänge
- Autoklavierbar – Ja
- Verkaufsmenge – 6 Nadeln pro Packung
- Nabe – Groß, RN
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | HPLC-Säule |
| Durchmesser (metrisch) | 21,2 mm |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Max. Druck | 5.000 psi |
| Partikelgröße | 12 bis 20 μm |
| pH | pH 1 – 13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator |
| Porengröße | 300 Å |
| Temperatur | 5 bis 85 °C |
| Verpackungsmaterial | PSDVB |
| Phase | Umkehrphase |
| Mehr anzeigen |