Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement (50x), serumfrei
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15360284
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15360284
Marke: Gibco™ 17504001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
B-27 Supplement ermöglicht das Wachstum embryonaler, postnataler und erwachsener hippocampaler und anderer Neuronen des ZNS in niedriger oder hoher Dichte sowie mit kurz- oder langfristiger Lebensfähigkeit. Erhältlich als 50x Flüssigkeit zur Verwendung mit Neurobasal Medium oder Neurobasal-A Medium für neuronale Zellkulturen (ohne die sonst erforderliche Astrozyten-Nährschicht).
B-27-Supplement ist das am häufigsten zitierte Supplement für die neuronale Zellkultur. Das optimierte serumfreie Supplement ermöglicht das Wachstum embryonaler, postnataler und adulter hippocampaler Neuronen und anderer Neuronen des ZNS in niedriger oder hoher Dichte sowie mit kurz- oder langfristiger Lebensfähigkeit. B-27 Supplement ist als 50x Flüssigkeit erhältlich und für die Verwendung mit Neurobasal Medium oder Neurobasal-A Medium für neuronale Zellkulturen ohne erforderliche Astrozyten-Nährschicht konzipiert.
  • Als 50x-Flüssigkeit geliefert
  • Zur Verwendung mit Neurobasal™-Medien für neuronale Zellkulturen
  • Mittels Wachstumsassay unter Verwendung embryonaler hippocampaler Neuronen der Ratte (Sprague Dawley) überprüft
  • Bei 1x-Konzentration auf Endotoxin geprüft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen.
Zelltyp Nervenzellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 10 X
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Serumspiegel serumfrei
Sterilität Steril
Menge 100 mL
Getestet auf Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma