Learn More
Code Corporation™ 2700 Handbar-Scanner
Artikelnummer. 17963862
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
B27-Akku
B27-Akku, induktive Ladestation, 1,8 m USB-Ladekabel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
17963862 B27-Akku, induktive Ladestation, 1,8 m USB-Ladekabel 1 Stück
17993872 B27-Akku 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17963862 Lieferant Code Corporation™ Lieferanten-Nr. 176687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 €
    1166.32 € / 1 Stück
    Sparen 133.68 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem ultraschnellen CR2700 Handheld-Barcodescanner lassen sich breite und kleine Barcodes mühelos lesen. Dieser leistungsstarke, omnidirektionale Scanner macht ein erneutes Positionieren und zeitaufwändiges Scannen von Barcodes überflüssig.
  • Mit dem ultraschnellen CR2700 Handheld-Barcodescanner lassen sich breite und kleine Barcodes mühelos lesen.
  • Dieser leistungsstarke, omnidirektionale Scanner macht ein erneutes Positionieren und zeitaufwändiges Scannen von Barcodes überflüssig.
  • Starten Sie Ihre Scanvorgänge oder ergänzen Sie Ihre aktuelle Scanlösung mit diesem Scanner- und Akku-Set.
  • Verwendung B27 Batterien mit integrierter Ladezustandsanzeige.
  • Schutzart IP65 gegen Staub- und Flüssigkeitseintritt CodeShield™ Gehäuse für Desinfektionsmittel und chemische Wischreinigung.
  • Unübertroffene Messleistung auf gekrümmten und glänzenden Oberflächen.
  • USB, Bluetooth™5 Low Energy (für verbesserte Datensicherheit, längere Akkulaufzeit und weniger Ausfallzeiten).
  • Individuell anpassbares visuelles, akustisches und haptisches Feedback mit mehreren programmierbaren Tasten.
  • Alle Probleme aufspüren – Nachverfolgbare Servicetermine und Batteriestatistiken helfen der IT, ihre Scannerflotte bereitzustellen und zu verwalten.
Spezifikation
Beschreibung Code Reader™ 2700 Handbar-Scanner mit Ladestation
Unterstützte Barcodetypen BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, Matrix 2 of 5, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JANCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (prorietary--add'l license req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Datenübertragungsmethode Bluetooth 5 Low Energy (Klasse II)
Höhe (metrisch) 135.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,3 in.
Breite (metrisch) 53.34 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,1 in.
Tiefe (metrisch) 131.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 5,2 in.
Gewicht (metrisch) 177 g
Ladeanschluss USB 2.0 (Generisch) HID , HID Tastatur, virtueller COM-Port)
Gewicht (angloamerikanisch) 0.29 lb.
Zertifizierung/Konformität CE, Europa: CE-RoHS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, allgemeine Identifizierung, Gesundheitswesen, Labor, Fertigung, Pharmazie
Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Enthält B27-Akku, induktive Ladestation, 1,8 m USB-Ladekabel
Erforderliches Zubehör Bluetooth 5 Low Energy (Klasse II)
Gewährleistung 3 Jahre
Softwaretyp JavaScript
Menge 1 Kit
Typ Barcode-Scanner
Anschlusstyp Bluetooth
Displaytyp Nicht enthalten
Stromversorgung Akkus
Alternate Part Number CR2702-100-A271-C36-MB6-C286