Learn More
Code Corporation™ 2700 Induktive Ladestation
Artikelnummer. 17934772 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
2700 Induktive Ladestation
2700 Induktive Ladestation, USB-Kabel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
17934772 2700 Induktive Ladestation 1 Stück
17924772 2700 Induktive Ladestation, USB-Kabel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17934772 Lieferant Code Corporation™ Lieferanten-Nr. 176689
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halten Sie Ihre CR2700 mit dieser induktiven Ladestation geladen.
  • Halten Sie Ihre CR2700 mit dieser induktiven Ladestation geladen.
  • Induktives Laden eliminiert freiliegendes Metall und damit verbundene Kontaktstörungen, die durch chemische Reinigungsmittel verursacht werden.
Spezifikation
Beschreibung Code-Leser™ 2700 Induktive Ladestation mit 1,8 m USB Kabel
Höhe (metrisch) 50.80 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 228.60 mm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Tiefe (metrisch) 203.20 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, allgemeine Identifizierung, Gesundheitswesen, Labor, Fertigung, Pharmazie
Enthält 2700 Induktive Ladestation
Menge 1 jeweils
Typ Ladestation
Anschlusstyp Kabel
Datenspeicher Keine
Displaytyp Nicht enthalten
Stromversorgung USB oder RS-232
Auflösung Kein Display enthalten
Alternate Part Number CRA-A271-C36-C286