Learn More
3M™ Schutzbrille aus Polycarbonat
Artikelnummer. p-8006547
Change view
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Linsenfärbung unitSize
10399694 Grau 1 Stück
10309704 Bernsteinfarbig 1 Stück
10136394 Durchsichtig 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10399694
Marke: 3M™ 7000032453
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit verstellbare Vorlagenlänge für höhere Konformität und Komfort. Die 3M Schutzbrille aus Polycarbonat ist sehr widerstandsfähig gegen Stöße.
Zusätzliche Funktionen und Stil erhöhen Sicherheit, Komfort und Akzeptanz des Trägers.
  • Länge des Bügels kann individuell angepasst werden
  • Ausgezeichnete Schlagzähigkeit
  • Linsen aus Polycarbonat für zuverlässigen Schutz gegen bestimmte gefährliche UV-Strahlung
  • Antikratz- und Antifog-Beschichtung für erhöhte Haltbarkeit und verbesserte Sicht
  • Optische Klasse 1 für längeren Gebrauch
  • Ideal für Verwendung in vielen Umgebungen, einschließlich Landwirtschaft, Montagearbeiten, Automobil- und Karosseriewerkstätten, Bauwesen, Heimwerken, Schleifen, Labors, Lichttechnik und Holzbearbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Grau
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Metallverarbeitung, Forstwirtschaft
Rahmenfarbe Blau
Anzahl pro Packung Je 1
Art des Seitenschilds Adjustable length, comfortable fit
Lens Material Polycarbonat
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.