Learn More
28-Epirapamycin, TRC
Artikelnummer. 30375970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375970 2.5 mg
30369898 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30375970 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5886802.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253431-35-5
Summenformel C51H79NO13
Molekulargewicht (g/mol) 914.17
Synonym 28-epi-Rapamycin, (31S)-Rapamycin
SMILES [H][C@]1(C(O[C@@]([H])(CC([C@H](C)/C=C([C@H](O)[C@H]2OC)\C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])C[C@@H](OC)[C@H](O)CC3)C)=O)N(C(C([C@@]4(O)[C@H](C)CC[C@@]([H])(C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)O4)=O)=O)CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 28-Epirapamycin
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3
Formelmasse 913.5551