Learn More
Tuttnauer 28-Liter-Tischautoklav
Artikelnummer. 17891077 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Eigenschaften:
Eingebauter Kühl- und Dampferzeuger
Eingebauter Kühl- und Dampferzeuger, Vakuum
Standard
Vakuum
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Eigenschaften Packungsgröße
17891077 Standard 1 Stück
17821087 Vakuum 1 Stück
17881067 Eingebauter Kühl- und Dampferzeuger 1 Stück
17891067 Eingebauter Kühl- und Dampferzeuger, Vakuum 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17891077 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. 2840EL230D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10350.00 €
    8446.41 € / 1 Stück
    Sparen 1903.59 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der 28-Liter-Tischautoklav wurde entwickelt, um Platz auf Ihrer Laborarbeitsfläche zu sparen. Es handelt sich um einen von vorne zu befüllenden Tischautoklaven, der hohe Qualität, wiederholbare Leistung und Nachvollziehbarkeit für eine breite Palette von Anwendungen in modernen Laboren bietet.
Entwickelt für Ihre Laboranwendungen. Das Modell 2840EL-D verfügt über ein modernes, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
  • Fortschrittliches Steuerungssystem – Profitieren Sie vom hochmodernen Steuerungssystem von Tuttnauer mit mehrfarbigem Display.
  • Sicher – Automatisches Druckverriegelungssystem. Die Tür lässt sich nicht öffnen, wenn die Kammer überdruckt ist.
  • Optionaler interner Druck – Dokumentiert Datum, Uhrzeit, Temperatur und Druck.
  • Intuitives Mehrfarbendisplay – Das Mehrfarbendisplay für bessere Lesbarkeit ermöglicht den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen. Die Farbe dient zur Kennzeichnung des jeweiligen Zyklusstadiums.
  • Hochwertiger Edelstahl – Kammer und Tür aus Edelstahl der Güteklasse 316L mit elektropolierter Oberfläche.
  • Verschiedene Beladungsarten - Der Autoklav 2840EL-D verfügt über 8 werkseitig eingestellte Zyklusprogramme, die die Verarbeitungsanforderungen der meisten Labore und Forschungszentren abdecken.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6,1 gal.
Kapazität (metrisch) 28 L
Tiefe (metrisch) Kammer 40 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 11,2 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 16 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 28 cm
Länge (angloamerikanisch) 25,2 in.
Länge (metrisch) 63 cm
Modell 2840EL-D
Produkttyp Tisch-Autoklav
Temperatur (angloamerikanisch) 221 bis 279 °F
Temperatur (metrisch) 105 bis 137 °C
Eigenschaften Standard