Learn More
Tuttnauer 28L Benchtop Autoclave
Artikelnummer. p-200007389 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Change view
Click to view available options
Eigenschaften:
Eingebauter Kühl- und Dampferzeuger
Eingebauter Kühl- und Dampferzeuger, Vakuum
Standard
Vakuum
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Eigenschaften unitSize
17891077 Standard 1 Stück
17821087 Vakuum 1 Stück
17881067 Eingebauter Kühl- und Dampferzeuger 1 Stück
17891067 Eingebauter Kühl- und Dampferzeuger, Vakuum 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 17891077
Marke: Tuttnauer 2840EL230D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Designed to save space on your laboratory workbench, the 28L Benchtop Autoclave is a front loading benchtop autoclave that provides high quality, repeatable performance and accountability for a wide range of applications used in modern laboratories.
Designed for your laboratory applications. The 2840EL-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, Fo control, and more.
  • Advanced Control System - Take Advantage of Tuttnauer's state-of-the-art control system with multi-color display.
  • Safe - Automatic pressure locking system. Door will not open when the chamber is overpressured.
  • Optional Internal Printing - Documents date, time, temperature and pressure.
  • Intuitive Multi-Color Display - Multi-color display for easier reading gives quick access to important information. Color is used to indicate the stage of the cycle.
  • High Quality Stainless Steel - 316L grade stainless steel chamber and door with electro-polish finish.
  • Diverse Load Types - The 2840EL-D autoclave comes with 8 factory set cycle programs that cover the processing needs of most laboratories and research centers.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6.1 gal.
Kapazität (metrisch) 28 L
Tiefe (metrisch) Kammer 40 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 11.2 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 16 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 28 cm
Länge (angloamerikanisch) 25.2 in.
Länge (metrisch) 63 cm
Modell 2840EL-D
Produkttyp Tisch-Autoklav
Temperatur (angloamerikanisch) 221°F to 279°F
Temperatur (metrisch) 105°C to 137°C
Eigenschaften Standard