Learn More
2A Peptide Antibody (3H4), FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18207113 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18207113 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18207113
Marke: Novus Biologicals NBP259627F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
2A Peptide Monoclonal specifically detects 2A Peptide in Non-species specific samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen 2A Peptide
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 3H4
Konjugat FITC
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias 2A cleavage peptide, 2A peptide, 2A peptide tag, 2A sequence, Anti- MDV 2A-peptide, anti-2A peptide, anti-2A sequence, anti-2A-like peptide, antibody for 2A-containing recombinant proteins, anti-P2A tagged proteins, anti-P2A peptide, anti-T2A tagged proteins, anti-T2A peptide, anti-Thosea asigna virus 2A, FMDV 2A-peptide peptide 2A sequences, self-cleaving'2A peptide2a pept, Thosea asigna virus 2A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen KLH-coupled synthetic peptide corresponding to 2A peptide of Thosea asigna virus (CGDVEENPG)
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität This 2A peptide antibody is specific for T2A and P2A tagged proteins. Specificity to F2A and E2A proteins has not been tested.
Zielspezies Non-species specific, Other
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only (RUO)