Learn More
(2E)-1-[2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-on-Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050332
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050332 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050332 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0405.030025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2E)-1-[2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-on-Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2E)-1-[2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one Hydrochloride
CAS 2468200-18-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2E)-1-[2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C21 H25 N O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Propafenone Hydrochloride Imp. B (EP), Propafenone Imp. B (EP), Propafenone USP Related Compound B, Propafenone USP RC B, (2E)-1-[2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one Hydrochloride, Propafenone Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Propafenone Related Compound B as Hydrochloride, Propafenone Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Propafenone Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C21H25NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3;1H/b13-12+;
SMILES Cl.CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)\C=C\c2ccccc2
IUPAC-Name (E)-1-[2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 375.89
Menge 25 mg
Formelmasse 375.1601 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.