Learn More
(2E)-2-Hexensäure, TRC
Artikelnummer. 30406518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406518 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406518 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2949201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2E)-2-Hexenoic Acid
CAS 13419-69-7
Summenformel C6H10O2
Menge 1 g
Synonym (E)-2-Hexenoic Acid, trans-2-Hexenoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+
SMILES CCC\C=C\C(=O)O
IUPAC-Name (E)-Hex-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
Formelmasse 114.0681