Learn More
(2E)-3-Fluoro-4-hydroxycinnamic Acid, TRC
Artikelnummer. 30401264
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401264 500 mg
30389039 50 mg
30391356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF599228500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56926-74-0
Summenformel C9H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 182.15
Synonym (2E)-3-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)-2-propenoic Acid
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(F)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2E)-3-Fluoro-4-hydroxycinnamic Acid
Menge 500 mg
Formelmasse 182.0379