Learn More
(2E,5 E)-2,5-Bis[(4 -(diethylamino)phenyl)methylen]cyclopentanon, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10187682 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10187682 1 g 1 Gramm
10197682 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10187682
Marke: Thermo Scientific Acros 375010010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261360-66-1
Summenformel C27H34N2O
Molekulargewicht (g/mol) 402.58
MDL-Nummer MFCD06658953
InChI-Schlüssel KKLBPVXKMBLCQX-BLVCXSLXSA-N
Synonym cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylene, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylene cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylaminobenzylidene cyclopentanone 17, 2,5-bis e-4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2e 5e-2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2,5-di e-1-4-diethylaminophenyl methylidene-1-cyclopentanone, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylidene cyclopentan-1-one
PubChem CID 5702661
IUPAC-Name (2E,5E)-2,5-Bis[[4-(diethylamino)phenyl]methyliden]cyclopentan-1-on
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=C2CCC(=CC3=CC=C(C=C3)N(CC)CC)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2E, 5E)-2, 5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)methylene]cyclopentanone
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 186°C to 189°C
Farbe Rot
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 402.58
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2E,5E)-2,5-Bis¢(4-(diethylamino)phenyl)-methylene!cyclopentanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.