Learn More
(2E)-Dezänal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2E)-Decenal |
| CAS | 3913-81-3 |
| Summenformel | C10H18O |
| Menge | 50 g |
| Synonym | (2E)-2-Decenal (ACI), 2-Decenal, (E)- (8CI), (E)-2-Decenal, 2(E)-Decenal, trans-2-Decen-1-al, trans-2-Decenal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+ |
| SMILES | CCCCCCC\C=C\C=O |
| IUPAC-Name | (E)-Dec-2-enal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.25 |
| Formelmasse | 154.1358 |