Learn More
(2E)-Penten-1,5-diol, TRC
Artikelnummer. 30370842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30370842 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370842 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE230315250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2E)-Pentene-1,5-diol
CAS 25073-26-1
Summenformel C5 H10 O2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/b2-1+
SMILES OCC\C=C\CO
IUPAC-Name (E)-Pent-2-en-1,5-diol
Molekulargewicht (g/mol) 102.132
Formelmasse 102.068