Learn More
(2E)-Penten-1,5-diol, TRC
Artikelnummer. 30379341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30379341 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE230315100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2E)-Pentene-1,5-diol
CAS 25073-26-1
Summenformel C5 H10 O2
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/b2-1+
SMILES OCC\C=C\CO
IUPAC-Name (E)-Pent-2-en-1,5-diol
Molekulargewicht (g/mol) 102.132
Formelmasse 102.068