Learn More
2H-1,2,3-Triazol-4-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30398427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30398427 500 mg
30395732 1 g
30401519 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30398427 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH209036500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573714-78-0
Summenformel C3 H3 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 113.075
IUPAC-Name 1H-Triazol-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1c[nH]nn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
Formelmasse 113.023