Learn More
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496560 25 g 25 Gramm
11486560 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496560 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27622.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5466-88-6 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5466-88-6
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.149
MDL-Nummer MFCD00158536
InChI-Schlüssel QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-one, 3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one 8ci 9ci, 4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one
PubChem CID 72757
IUPAC-Name 4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES C1C(=O)NC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 25 g
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 99%