Learn More
2H,2H,3H,3H-Perfluoroctansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid |
| CAS | 914637-49-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C8 H5 F11 O2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid, Octanoic acid','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-undecafluoro-, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluorooctanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid, 5:3 Fluorotelomer carboxylic acid, 5:3 FTCA, 5:3 FTCA, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluoro-octanoic Acid, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluorooctanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5F11O2/c9-4(10,2-1-3(20)21)5(11,12)6(13,14)7(15,16)8(17,18)19/h1-2H2,(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluorooctansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 342.11 |
| Mehr anzeigen |