Learn More
2H,3H-Perfluoropentan, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11420187
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
138495-42-8
C5H2F10
252.06
MFCD00798129
RIQRGMUSBYGDBL-UHFFFAOYNA-N
2h,3h-decafluoropentane, vertrel xf, 2h,3h-perfluoropentane, hfc-4310mee, 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane, 2,3-dihydroperfluoropentane, pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro, hfc-43-10mee, 2,3-dihydrodecafluoropentane, hfc-43
86240
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoropentan
FC(C(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
138495-42-8
C5H2F10
252.06
MFCD00798129
RIQRGMUSBYGDBL-UHFFFAOYNA-N
2h,3h-decafluoropentane, vertrel xf, 2h,3h-perfluoropentane, hfc-4310mee, 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane, 2,3-dihydroperfluoropentane, pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro, hfc-43-10mee, 2,3-dihydrodecafluoropentane, hfc-43
86240
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoropentan
FC(C(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird mit einem Ozonabbaupotential von 0 als Alternative für Hydrofluorchlorkohlenwasserstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (140 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2H,3H-Perfluoropentane
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 1.6
Siedepunkt 54°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3CHFCHFCF2CF3
Brechungsindex <1.3000
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (140mg/L at 25°C).
Formelmasse 252.05
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften