Learn More
2H-Pyran-2-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10464052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10464052 1 g Glasflasche 1 Gramm
10236802 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464052 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376810010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 504-31-4 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-31-4
Summenformel C5H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
MDL-Nummer MFCD00006639
InChI-Schlüssel ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2h-pyran-2-one, alpha-pyrone, 2-pyranone, 2-pyrone, coumalin, pyrone, .alpha.-pyrone, unii-8ww45i202v, 2-oxo-2h-pyran, oxidopyrylium
PubChem CID 68154
ChEBI CHEBI:37965
IUPAC-Name Pyran-2-on
SMILES C1=CC(=O)OC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2H-Pyran-2-one
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 8°C to 9°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 104°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5280 to 1.531
Menge 1 g
Relative Dichte 1.21
Formelmasse 96.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit