Learn More
2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-Oxazin-3(4 H)-one, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348185
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348185 1 g 1 Gramm
11358185 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348185 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08473.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20348-09-8
Summenformel C7H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.137
MDL-Nummer MFCD00006697
InChI-Schlüssel ANHQLUBMNSSPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazin-3 4h-one, 4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one, 2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one, 2h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one, 2h,4h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-3-one, pyridoboxazinone, acmc-20ahw7, 2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one
PubChem CID 88499
IUPAC-Name 4H-pyrido[3,2 -b][1,4 ] Oxazin-3-ons
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one
Schmelzpunkt 204°C to 208°C
Menge 1 g
Beilstein 1074010
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 98%