Learn More
2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-Oxazin-3(4 H)-one, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7044851
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11348185
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08473.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20348-09-8
Summenformel C7H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.137
MDL-Nummer MFCD00006697
InChI-Schlüssel ANHQLUBMNSSPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazin-3 4h-one, 4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one, 2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one, 2h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one, 2h,4h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-3-one, pyridoboxazinone, acmc-20ahw7, 2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one
PubChem CID 88499
IUPAC-Name 4H-pyrido[3,2 -b][1,4 ] Oxazin-3-ons
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one
Schmelzpunkt 204°C to 208°C
Menge 1 g
Beilstein 1074010
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 98%